missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Entonnoir pour l’ensemble de filtration de 47 mm

Numéro de catalogue. 14209132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
300 mL
500 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric)
14209132 1000 mL
14209113 300 mL
14209131 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14209132 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 419420

Comprend

Entonnoir seulement.

Cheminée de remplacement pour l’ensemble de filtration de 47 mm. Conçu pour gérer jusqu’à 1000 mL de liquide pour l’analyse de particules ou de contamination microbiologique.

Conçu pour gérer jusqu’à 1000 mL de liquide pour l’analyse de particules ou de contamination microbiologique

  • Pour la filtration de solutions visqueuses ou protéinées afin de produire un filtrat ultra propre
  • Composants en verre fabriqués à partir de verre borosilicate à faible extraction WHEATON 33, conforme aux USP exigences des types I et ASTM E 438 de type I, classe A
  • Les flasques ont une connexion au tuyau n°2 pour 0,25 po. (6 mm) Tube d’identification

Spécifications

Capacity (Metric) 1000 mL
Material Verre
Certifications/Compliance USP Type I, ASTM E 438 type I, Classe A
Diameter (Metric) Filter 47 mm
For Use With (Equipment) Ensemble de filtration (47 mm)
Quantity 1 de chaque
Product Type Entonnoir