missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WedgeWell™ Cassettes gel vides avec peignes, midi

Numéro de catalogue. WW1026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
12 + 2-puits
20-puits
26-puits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits
WW1026 26-puits
WW1012 12 + 2-puits
WW1020 20-puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. WW1026 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WW1026

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces cassettes en gel vides de WedgeWell sont des cassettes en plastique préassemblées, à usage unique, avec des peignes qui vous permettent de verser vos propres gels midi-size. Les gels peuvent être utilisés dans le SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) ou XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).

Ces cassettes en gel vides de WedgeWell sont des cassettes en plastique préassemblées, à usage unique, avec des peignes qui vous permettent de verser vos propres gels midi-size. Les gels peuvent être utilisés dans le SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) ou XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100). Les cassettes sont scellées sur trois côtés pour éviter les fuites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un support de moulage spécial. Les gels versés dans ces cassettes font 1,0 mm d’épaisseur. SureCast Les réactifs peuvent être utilisés pour rendre le versement de vos propres gels MIDI de polyacrylamide haute performance à la fois facile et reproductible.

Ces cassettes en gel vides de WedgeWell sont des cassettes en plastique préassemblées, à usage unique, avec des peignes qui vous permettent de verser vos propres gels midi-size. Les gels peuvent être utilisés dans le SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) ou XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100). Les cassettes sont scellées sur trois côtés pour éviter les fuites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un support de moulage spécial. Les gels versés dans ces cassettes font 1,0 mm d’épaisseur. SureCast Les réactifs peuvent être utilisés pour rendre le versement de vos propres gels MIDI de polyacrylamide haute performance à la fois facile et reproductible.

Caractéristiques du produit

  • Les cassettes sont scellées sur trois côtés pour éviter les fuites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un support de moulage spécial
  • Les gels versés dans ces cassettes font 1,0 mm d’épaisseur
  • SureCast Les réactifs peuvent être utilisés pour couler des gels MIDI de polyacrylamide haute performance

Réactifs en gel lancés à la main

SureCast Les gels protéinés sont une solution fiable et performante pour vos besoins en électrophorèse en gel lancée à la main. SureCast les tampons de résolution et d’empilement sont basés sur la chimie traditionnelle des protéines de Laemmli, permettant l’utilisation d’échantillons de Laemmli et de tampons de courant. Les gels lancés SureCast à la main sont une option fiable, performante et peu coûteuse pour l’électrophorèse sur gel.

Pratique à utiliser

Les cassettes gel vides midi WedgeWell possèdent des puits innovants en forme de coin qui permettent jusqu’à deux fois un volume de charge d’échantillon supérieur à d’autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en forme de coin ont aussi des ouvertures plus grandes, ce qui facilite le chargement des échantillons.

Spécifications

Contenu et stockage 10 cassettes (avec peignes à 26 puits) par paquet
À utiliser avec (équipement) XCell4 SureLock Midi-Cell
Dimensions du gel Midi
Catégorie Cassette gel vide
Nb de puits 26-puits
Quantité 1 paquet
Dimension cumulative Vertical
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Épaisseur (métrique) 1.0 mm
Longueur (métrique) du gel 8 cm
Largeur (métrique) 13 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.