missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau, USP/EP purifié, réactifs

Numéro de catalogue. 01336897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 L
200 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01336897 200 L
01336896 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01336897 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C2346100200E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Eau, USP/EP purifiée, conforme USP aux spécifications, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dihydrogen Oxide
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Water, USP/EP Purified
pH Neutre
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Pourcentage de pureté 100%
Niveau USP
Emballage Fût en polyéthylène
Stérilité Non stérile
Quantité 200 L
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats