missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau pour irrigation, USP, Qualité stérile, Cytiva Hyclone™

Numéro de catalogue. Z0304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Emballage:
Cruche HDPE
PET Bouteille en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
Z0304 4 x 4 L Cruche HDPE
WIRUSP5XM 6 x 500 mL PET Bouteille en plastique
WIRUSP1X6 6 x 1 L PET Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. Z0304 Fournisseur Cytiva Code fournisseur Z0304
Recevez un produit de sciences de la vie en plus avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’eau pour l’irrigation USP est un fluide ou solvant stérile, hypotonique et non pyrogène. Il est préparé par distillation terminale et ne contient ni agents antimicrobiens ni bactériostatiques, ni tampons ajoutés.

  • Le pH est de 5,0 à 7,0
  • Conforme à la USP monographie sur l’eau destinée à l’irrigation
  • Fabriqué selon les directives cGMP et ISO 13485 dans une installation enregistrée auprès de la FDA
  • Excellent choix pour la préparation de milieux/tampons en amont et en aval dans les applications de fabrication biopharmaceutique
  • Largement utilisé dans les applications où une eau stérile de haute qualité est requise

Pour usage de fabrication ou de recherche seulement, non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Couleur Clair, sans couleur
Endotoxine <0,25 UE/mL
Niveau USP
Emballage Cruche HDPE
Stérilité Stérile
Certificat d’analyse Oui
Quantité 4 x 4 L
ShelfLife 36 mois
Recommended Storage 2-30 °C