missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau pour injection, USP, Grade stérile, Cytiva Hyclone™

Numéro de catalogue. WFIUSP2XL
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
1 x 20 L
200 L
Emballage:
PET Bouteille en plastique
Sac de bioprocédé
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
WFIUSP2XL 200 L Sac de bioprocédé
WFIUSP1X6 6 x 1 L PET Bouteille en plastique
WFIUSP20L 1 x 20 L Sac de bioprocédé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. WFIUSP2XL Fournisseur Cytiva Code fournisseur WFIUSP2XL
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’eau pour injection, USP, est une préparation stérile, non pyrogénique distillée en phase terminale, qui ne contient ni bactériostat, ni agent antimicrobien, ni tampon ajouté.

  • Conforme à la USP monographie sur l’eau destinée à l’injection emballée en vrac pour usage commercial
  • Fabriqué selon les directives cGMP et ISO 13485 dans une installation enregistrée auprès de la FDA
  • Excellent choix pour la préparation de milieux/tampons en amont et en aval dans les applications de fabrication biopharmaceutique
  • Largement utilisé dans les applications où une eau stérile de haute qualité est requise

Pour usage de fabrication ou de recherche seulement, non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Couleur Clair, sans couleur
Endotoxine <0,25 UE/mL
Niveau USP
Emballage Sac de bioprocédé
Stérilité Stérile
Certificat d’analyse Oui
Quantité 200 L
ShelfLife 36 mois
Recommended Storage 2-30 °C