Learn More
Gibco™ Eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire

Description
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Gibco™ L’eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire est une eau de haute qualité destinée à servir de solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire, de réactifs de laboratoire, de tampons et de liquides bioprocédés.
Voici quelques caractéristiques de WFI pour la culture cellulaire :
• Qualité et performance de l’eau pour injection et de la qualité USP/EP
• •
Gibco peuvent être utilisées en culture cellulaire, en biologie moléculaire et dans les applications
de biotraitement en amont et en aval.Qualité
de l’eau pour injection WFI pour culture cellulaire répond à la monographie USP/EP pour l’eau à injection au point de remplissage. L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 μm), sans substances ajoutées. La qualité de l’eau est surveillée de façon régulière. La conductivité, le carbone organique total, l’endotoxine et la biocharge sont testés quotidiennement; Les métaux sont testés chaque mois.
Gibco Qualité et performance
La performance et la constance attendues des Gibco produits à milieux liquides dépendent de la haute qualité de l’eau utilisée lors de la fabrication. Cette eau est emballée dans des bouteilles et des contenants de bioprocédés CX5-14 sous forme Gibco d’eau pour injection (WFI) destinée à la culture cellulaire. En plus de respecter les normes USP/EP, chaque lot est testé en qualité pour la stérilité, l’endotoxine, la conductivité, le pH, l’osmolalité, les nitrates et le carbone organique total.
Utilisation en culture cellulaire et en biologie moléculaire
Le WFI pour la culture cellulaire peut être utilisé pour une grande variété d’applications, y compris la préparation de la poudre ou Advanced Granulation Technology™ des milieux (AGT™), la fabrication de solutions, la dilution des tampons, ainsi que les agents de nettoyage et de rinçage.
Utilisation
des produitsPour une utilisation comme composant de matière première dans d’autres applications manufacturières.
Système
de fabrication et de qualité cGMPLe WFI pour la culture cellulaire est fabriqué dans des installations conformes aux cGMP situées à Grand Island, New York, et Inchinnan, en Écosse. Les deux installations sont certifiées selon ISO les normes de fabrication 13485 cGMP.
Spécifications
Spécifications
| pH | 4 à 6 |
| Niveau | USP/EP, EP |
| Emballage | Sac universel |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Traitement(s) | Aucun |
| Quantité | 200 L |
| Méthode de purification | Filtré par membrane |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.