missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eau contenant 0,1% d’acide acétique, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour l’adéquation de l’UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour des limites de détection basses
- Bruit de base de la MS extrêmement faible
- Reproductibilité exemplaire de lot à lot
- Faibles niveaux de métaux traces
- Emballés dans des bouteilles en verre borosilicate transparent
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Water With 0.1% Acetic Acid |
| Quantité | 2 L |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de formule | 18,02 g/mol |
| Niveau | LC-MS Ultra CHROMASOLV |