missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poltex Rack de pipettes murales, 5 positions
Description
- Convient à la plupart des marques standard de pipettes
- Choisissez entre supports muraux, aimants puissants ou VHB ruban adhésif
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Pipettes |
| Matériau | PETG |
| Positions | 5 |
| Forme | Angles rectangulaires et arrondis |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Taille | 9 x 4 x 5 po. |
| Comprend | Monture magnétique |
| Afficher plus de résultats |