missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS Vortex Genie Pulse

Numéro de catalogue. 01804390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
01804390 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01804390 Fournisseur OHAUS Code fournisseur 83041261

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

True pulsing action is ideal for applications requiring more aggressive action than standard vortexing.

  • Variable Run/Stop time for quick pulsing or interval mixing.
  • Fully programmable On and Rest function.

Spécifications

Orbit 1 mm
Plage de vitesse 500 to 3000 rpm
Tension 120 V
Type de produit Vortex
Modèle Vortex-Genie Pulse