missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Vivaspin™ 20 concentrateurs d’échantillons

Numéro de catalogue. 45001582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Seuil de rétention des molécules:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Seuil de rétention des molécules
45001582 100 kDa
45001580 30 kDa
45001577 3 kDa
45001578 5 kDa
45001581 50 kDa
45001579 10 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 45001582 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28932363
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser pour une concentration d’échantillon en une étape, non dénaturante, dans un seul tube, pour une manipulation minimale et une réduction des pertes d’échantillon. Cytiva Les concentrateurs d’échantillons Life Vivaspin™ 20 s’adressent aux scientifiques travaillant avec des volumes d’échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec une gamme de valeurs MWCO allant de Mr 3 000 à 100 000.

Une concentration allant jusqu’à 30 fois l’échantillon peut être atteinte avec la récupération de la molécule cible dépassant généralement 95%. La technologie brevetée à arrêt sans arrêt garantit que les échantillons ne peuvent pas être concentrés jusqu’à la sécheresse et permet une récupération directe des concentrés.

  • Accepter des volumes d’échantillons de 100 μL à 20 mL, avec une plage de valeurs de seuil de poids moléculaire allant de Mr3000 à 100 000
  • La membrane semi-perméable verticale en polyéthérsulfone séparant la chambre supérieure et inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
  • La centrifugation force le solvant à travers la membrane, laissant un échantillon concentré dans la chambre supérieure
  • Plage de pH compatible : 1 à 9
  • Surface de membrane active : 6,0 cm2

Pour une récupération maximale, sélectionnez un MWCO au moins 50% plus petit que la taille moléculaire de l’espèce d’intérêt.

Spécifications

Matériau (membrane) PES
Seuil de rétention des molécules 100 kDa
Zone de filtration 6 cm2
Quantité 12/Pk.
Volume (métrique) 5 à 20 mL
Longueur (métrique) 116 mm
Largeur (métrique) 30 mm