missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamine B12 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0449100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0449100MG 100 mg
C04491G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C0449100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C0449100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 68-19-9
Formule moléculaire C63H88CoN14O14P
Poids moléculaire (g/mol) 1355.39
Numéro MDL MFCD00151092
Clé InChI YUWVGNQGDAPKCX-BVWPOUIRNA-L
Synonyme vitamin b12
PubChem CID 129893524
Nom de l’IUPAC (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-carbamoylethyl)-24,36,41-tris(carbamoylméthyl)-1-cyano-46-hydroxy-12-(hydroxyméthyl)-5,5 6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undecaméthyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵,45λ⁵-heptaaza-15λ⁵-phospha-1-cobaltadodecacyclo[27.14.1.1¹,³⁴.1²,⁹.1¹⁰,¹³.0¹,²⁶.0¹,²⁶.0²²³,²⁷.0²⁵,⁴².0³²,⁴⁴.0³⁹,⁴³.0³⁷,⁴⁵]heptatétraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-décaène-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olate
SOURIRES [C@@H]1(C2=CC3=[N+]4C(C(C3(C)C)CCC(N)=O)=C(C3=[N+]5C6C7(N8C(C([C@@]7(C)CC(N)=O)CCC(N)=O)=C(C(=[N+]2[Co+]458([N+]2=CN(C4=CC(=C(C)C=C24)C)[C@@]2([H])O[C@@H]([C@]([H])(OP([O-])(=O)OC(C)CNC(=O)CCC3(C)[C@@H]6CC(N)=O)C2O)CO)C#N)C1(C)CC(N)=O)C)C)C)CCC(N)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Vitamin B12
Couleur Violet-rouge
Quantité 100 mg
Poids de formule 1355.39
Pourcentage de pureté ≥95,0% (E)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GG3750000
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur