Learn More
Carbonate de vinylène, 97+%, stab. avec BHT
Description
Le carbonate de vinylène est utilisé comme additif aux solutions électrolytiques pour les batteries lithium-ion côté anode. Il agit aussi comme un scellant pour sceller au moins une partie de l’interface silicium-polyvinylacide. Il est également utilisé pour améliorer grandement la performance à haute température de la batterie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vinylene carbonate |
| Nom Remarque | Stabilisé avec BHT |
| Point de fusion | 19 °C à 22 °C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.355 g/mL |
| Point d’ébullition | 162 °C à 163 °C |
| Point d’éclair | 72 °C (163 °F) |
| Indice de réfraction | 1.421 |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302-H311-H315-H317-H318-H373 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H332-H315-H319-H317-H335-H227 Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P260-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P333+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 212-825-5 |
| RTECSNumber | FG3325000 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | 2 °C à 8 °C |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche