missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kent Scientific VetFlo™ Système d’anesthésie traditionnel avec support à canal unique

Numéro de catalogue. 13005202
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0 à 1 L/min.
0,2 à 4 L/min.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit
13005202 0,2 à 4 L/min.
13005201 0 à 1 L/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13005202 Fournisseur Kent Scientific Code fournisseur VETFLO1210S

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Support, capuchons d’entrée/sortie, canister de filtre, tuyauO2 et adaptateur

Pour le laboratoire, l’administration par anesthésie vétérinaire. Kent Scientific VetFlo™ Le système d’anesthésie traditionnel avec support à canal unique est autonome et portable.

  • Conception de table pratique, autonome pour l’efficacité
  • Livraison spécifique à la station pour un contrôle précis
  • Tube adaptateur en Y pour un transfert facile de la chambre d’induction au masque d’anesthésie
  • Stations multiples contrôlées individuellement
  • Graphique facile à suivre
  • Débit d’anesthésie différent pour chaque station

Warranty

Un an (pièces, frais de main-d’œuvre), trois ans (vaporisateur)

Spécifications

À utiliser avec (application) Anesthésie, chirurgie animale
Catégorie Vaporisateur à haut débit
Débit 0,2 à 4 L/min.
Dimensions (P x L x H) Support : 25,4 x 30,48 x 33,02 cm (10 x 12 x 13 po)