missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Strontium (Sr) pour AAS 2% Sr dans unHNO 3 à 1%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010129500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010129500 500 mL
RV010129100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RV010129500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010129500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 10042-76-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24848
Nom de l’IUPAC Dinitrate de strontium(2+)
SOURIRES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Strontium
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS % minimum 92.29%, 4.73%, 0.98%
CAS % maximal 96.05%, 4.93%, 1.02%
Gravité spécifique 1.01
Forme physique Liquide
Point de fusion Environ 0 °C
Catégorie Single-element Standard Solution
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté