missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Modificateur de matrice de nitrate de palladium™ VeriSpec pour AAS 5 000 ppm dans unHNO 3 à 1%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV01013850N
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV01013850N 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RV01013850N Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV01013850N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Spécifications

Nom ou substance chimique Palladium Nitrate AAS Matrix Modifier
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS 7732-18-5, 7697-37-2, 10102-05-3
CAS % minimum 96.53%, 0.98%, 0.49%
CAS % maximal 100%, 1.02%, 0.51%
Gravité spécifique 1.01
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion Environ 0 °C
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre à absorption atomique
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Modificateur de matrice
Quantité 50 mL
Niveau Haute Pureté
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats