missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme VeriSpec™ Niobium pour ICP/MS 10 ppm dans 2%HNO 3/HF, Ricca Chemical
Description
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Niobium ICP-MS Standard |
| Emballage | Bouteille naturelle en LDPE |
| CAS % minimum | 95.55%, 1.96%, 0.49%, 0.00% |
| CAS % maximal | 99.45%, 2.04%, 0.51%, 0.00% |
| Gravité spécifique | 1 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Solubilité | Miscible avec l’eau |
| Afficher plus de résultats |