missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Niobium (Nb) pour AAS 1000 ppm en 5%HNO 3/1% HF, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010035500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010035500 500 mL
RV010035100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RV010035500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010035500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • 1000 ppm en 5%HNO 3/1% HF
  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 7783-68-8 , 7697-37-2 , 7664-39-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire F5Nb
Poids moléculaire (g/mol) 187.90
Numéro MDL MFCD00011129
Clé InChI AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Nom de l’IUPAC Pentafluorure de niobium(5+)
SOURIRES [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]

Spécifications

Nom ou substance chimique Niobium
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS % minimum 91.92%, 4.90%, 0.98%, 0.20%
CAS % maximal 95.68%, 5.10%, 1.02%, 0.20%
Gravité spécifique 1.01
Forme physique Liquide
Numéro UN UN2922
Point de fusion Environ 0 °C
Catégorie Single-element Standard Solution
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats