missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Néodyme pour ICP/MS 100 ppm dans unHNO 3 à 2%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010538100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010538100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RV010538100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010538100N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 16454-60-7 , 7697-37-2 , 16454-60-7
Formule moléculaire H12N3NdO15
Poids moléculaire (g/mol) 438.344
Clé InChI VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 204494
Nom de l’IUPAC néodyme(3+); trinité; hexahydrate
SOURIRES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Neodymium ICP-MS Standard
Emballage Bouteille naturelle en LDPE
CAS % minimum 96.01%, 1.96%, 0.03%
CAS % maximal 99.93%, 2.04%, 0.03%
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion Environ 0 °C
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Standard
Quantité 100 mL
Niveau Haute Pureté
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats