missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme environnementale multi-éléments VeriSpec™ 26, Ricca Chemical
Description
- 100 ppm : Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Multi Element Standard |
| Emballage | Bouteille naturelle en LDPE |
| CAS | 7697-37-2, 7732-18-5, 13597-99-4, 13473-90-0, 10377-60-3 |
| CAS % minimum | 91.97%, 4.90%, 0.20%, 0.15%, 0.14%, 0.06% |
| CAS % maximal | 95.73%, 5.10%, 0.20%, 0.15%, 0.14%, 0.06% |
| Gravité spécifique | 1.09 |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | UN3264 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Afficher plus de résultats |