missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VeriSpec™ Mixed Anion Standard 7, Ricca Chemical
Description
- 150 ppm SO42-, PO43; 100 ppm NO3-, Br-, NO2-; 30 ppm Cl-, 20 ppm F-
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| CAS % minimum | 0.98%, 0.12%, 0.02%, 0.01%, 0.00% |
| CAS % maximal | 1.02%, 0.12%, 0.02%, 0.01%, 0.00% |
| CAS | 7722-76-1, 7783-20-2, 7631-99-4, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Gravité spécifique | 1.07 |
| Forme physique | Liquide |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Quantité | 50 mL |
| Niveau | Haute Pureté |