missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Manganèse pour ICP 1000 ppm dans unHNO 3 à 2%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010343500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010343500 500 mL
RV010343100 100 mL
RV010343250 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. RV010343500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010343500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • 1000 ppm dans 2% HNO3
  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 10377-66-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire MnN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.946
Clé InChI MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61511
Nom de l’IUPAC manganèse (2+); dinitrate
SOURIRES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]

Spécifications

Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS % minimum 95.72%, 1.96%, 0.32%
CAS % maximal 99.62%, 2.04%, 0.34%
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Point de fusion Environ 0 °C
Catégorie Standard
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté