missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Lanthanum (LA) pour AAS 1000 ppm en HCl à 2%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010029500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010029500 500 mL
RV010029100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RV010029500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010029500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • 1000 ppm en HCl à 2%
  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 10099-58-8 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00011068
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Trichlorure de lanthane(3+)
SOURIRES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]

Spécifications

Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS % minimum 95.86%, 1.96%, 0.18%
CAS % maximal 99.78%, 2.04%, 0.18%
Gravité spécifique 1.01
Forme physique Liquide
Point de fusion Environ 0 °C
Catégorie Buffer Solution
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté