missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme d’étalonnage VeriSpec™ ICP 15, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010670500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010670500 500 mL
RV010670100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RV010670500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010670500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

500 ppm K; 50 ppm Al, AS, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn /nFabriqué et testé i

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Spécifications

Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS % minimum 4.90%, 0.07%, 0.02%, 0.01%, 0.01%
CAS % maximal 5.10%, 0.07%, 0.02%, 0.01%, 0.01%
CAS 13548-38-4, 10325-94-7, 7778-39-4, 7697-37-2
Gravité spécifique 1.07
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Point de fusion Environ 0 °C
Catégorie Standard
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats