missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VeriSpec™ Elan DRC Plus Tuning Solution II, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010878500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010878500 500 mL
RV010878100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RV010878500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010878500N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

10 ppb : Ba; 1 ppb : Be, ce, co, in, fe, pb, mg, th, u /nFabriqué et testé dans un ISO 17025/Guide

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Spécifications

Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
CAS 7697-37-2, 13823-29-5
CAS % minimum 0.49%
CAS % maximal 0.51%
Gravité spécifique 1.07
Forme physique Liquide
Point de fusion Environ 0 °C
Quantité 500 mL
Niveau Haute Pureté