missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampon d’ionisation au césium VeriSpec™ pour AAS 2% Cs dans 1%HNO 3, Ricca Chemical
Description
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Packaging | Bouteille naturelle en LDPE |
| CAS | 534-17-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| CAS Min % | 94.15%, 2.87%, 0.98% |
| CAS Max % | 97.99%, 2.99%, 1.02% |
| Specific Gravity | 1.01 |
| Physical Form | Liquide |
| Melting Point | Approximately 0°C |
| Quantity | 100 mL |
| Grade | Haute Pureté |