missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme VeriSpec™ Bismuth pour ICP/MS 10 ppm dans unHNO 3 à 2%, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RV010570100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RV010570100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RV010570100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RV010570100N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34

  • Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
  • Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé

Identifiants chimiques

CAS 10035-06-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire BiH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 485.07
Numéro MDL MFCD00149157
Clé InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 160911
Nom de l’IUPAC Trinitrate de bismuth(3+) pentahydrate
SOURIRES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Bismuth ICP-MS Standard
Emballage Bouteille naturelle en LDPE
CAS % minimum 96.04%, 1.96%, 0.00%
CAS % maximal 99.96%, 2.04%, 0.00%
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion Environ 0 °C
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Standard
Quantité 100 mL
Niveau Haute Pureté
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats