missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme VeriSpec™ Bismuth pour ICP 1000 ppm enHNO 3, Ricca Chemical
Description
- 1000 ppm dans HNO3
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| CAS % minimum | 92.90%, 4.90%, 0.20% |
| CAS % maximal | 96.70%, 5.10%, 0.20% |
| Gravité spécifique | 1 |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | UN3264 |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Catégorie | Standard |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Haute Pureté |