missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme VeriSpec™ Bismuth (Bi) pour AAS 1000 ppm enHNO 3 à 10%, Ricca Chemical
Description
- 1000 ppm dans 10% HNO3
- Fabriqué et testé dans une ISO installation accréditée 17025/Guide 34
- Produit accompagné d’un certificat d’analyse détaillé
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bismuth |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| CAS % minimum | 88.00%, 9.80%, 0.20% |
| CAS % maximal | 91.60%, 10.20%, 0.20% |
| Gravité spécifique | 1.02 |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | UN2031 |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Catégorie | Single-element Standard Solution |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus de résultats |