missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique au bromure de vécuronium, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 50700-72-6 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Formule linéaire | C34H57 BrN2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00867762 |
| Synonyme | Vecuronium bromide; 1-[(2 beta,3 alpha,5 alpha,16 beta,17 beta)-3,17-Bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl-piperidinium bromide |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 637.73 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |