missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanado - Molybdate Reagent, AOAC, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 898532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Natural Poly; Size: 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
898532 Package: Natural Poly; Size: 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 898532 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 898532

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Vanado - Molybdate Reagent
CAS % minimum 70.0, 26.29, 1.41, 0.07
CAS % maximal 73.0, 27.37, 1.46, 0.07
CAS 7601-90-3, 12054-85-2, 7803-55-6
Quantité 1 L
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Niveau AOAC
Emballage Natural Poly Bottle