missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAI SMA™ Atrium à air comprimé en acier inoxydable, unité complète

Numéro de catalogue. 19547098
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Plaques d’agar remplies de 25 mL
Plaques d’agar remplies de 32 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (application)
19547098 Plaques d’agar remplies de 32 mL
19547097 Plaques d’agar remplies de 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19547098 Fournisseur VAI Code fournisseur SMA316CA32

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un SMA atrium d’air comprimé/gaz est un dispositif de capture en acier inoxydable 316 qui est relié à une source d’air comprimé. Il possède un tube d’extension qui se connecte à un tube de 1/4 de pouce Hytrel™ .

  • L’air d’échappement est libéré sous l’atrium sans affecter l’échantillon en cours
  • La taille compacte permet de les placer près des procédés de remplissage là où l’espace est limité
  • Disponible en assemblage complet en haut et en bas
  • Des évents par le bas, ce qui élimine le besoin d’orifices de vide supplémentaires ou de tuyaux
  • Connexion : 0,25 po. Hytrel™ Tubulures

Spécifications

Type de produit SMA Ensemble complet de l’atrium air comprimé/gaz
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Plaques d’agar remplies de 32 mL
Débit d’air 1 à 1,5 cfm
Hauteur hors tout (métrique) 3.81 cm
Hauteur hors tout (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) externe 11.43 cm
Diamètre (impériale) externe 4,5 in
Durée de l’exposition 240 min.