missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Tubulure à vide, D6/16

Numéro de catalogue. 05405027
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompes à vide : V-100, V-300, V-600, V-700, V-710
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
05405027 Pompes à vide : V-100, V-300, V-600, V-700, V-710
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05405027 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 040459

Les tubes en caoutchouc naturel ont un diamètre intérieur de 6 mm et un diamètre extérieur de 16 mm.

  • Caoutchouc naturel
  • Diamètre intérieur : 6 mm
  • Diamètre extérieur : 16 mm

Spécifications

Matériau Caoutchouc naturel
Catégorie Tuyau de vide
À utiliser avec (équipement) Pompes à vide : V-100, V-300, V-600, V-700, V-710
Diamètre (métrique) 6 mm (intérieur), 16 mm (extérieur)