missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ Ensemble de prélèvement sanguin EVOPROTECT SAFETY avec support.

Numéro de catalogue. 22405169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre de l’aiguille:
21 G
23 G
Longueur (impériale) du tube:
719,05 cm (7,5 po)
30,48 cm (12 po)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Calibre de l’aiguille Longueur (impériale) du tube
22405169 21 G 30,48 cm (12 po)
22405168 21 G 719,05 cm (7,5 po)
22405170 23 G 719,05 cm (7,5 po)
22405171 23 G 30,48 cm (12 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22405169 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur GBO450123

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’ensemble de prélèvement de sang et le support ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel ou du DEHP.

  • Ensemble de prélèvement de sang
  • Support
  • Emballage individuel
  • Stérile
  • Tube de 1,91 cm (0,75 po)

Spécifications

Type de produit Ensemble de prélèvement de sang avec support
Couleur Vert
Calibre de l’aiguille 21 G
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Prélèvement de sang
Comprend Support
Longueur (impériale) du tube 30,48 cm (12 po)
Quantité 30 Pk.