Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Connect Edge - Surveillance à distance InstrumentConnect
Description
Les accessoires Connect Edge sont conçus pour être utilisés avec le InstrumentConnect système de surveillance à distance 24/7.
Matériel système
- Les adaptateurs adaptateurs de la taille Palm collectent et transmettent des données des équipements/appareils de laboratoire vers des passerelles utilisant la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque cela est permis).
- Adaptateur-adaptateur de capteur pour collecter et transmettre des données du laboratoire de tout équipement/appareil OEM vers des passerelles utilisant la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque cela est permis).
- Convertisseur de base Ethernet – utilisé pour convertir n’importe quel Wi-Fi adaptateur d’appareil en Ethernet/PoE. Utilisé pour convertir l’adaptateur capteur en Ethernet (excluant PoE).
- Connect Edge Gateway - reçoit des données des adaptateurs pour les envoyer vers InstrumentConnect le (cloud) ou le système/cloud sur site du client via OPC-UA la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque c’est permis).
Logiciel du système
Choisissez parmi ces forfaits disponibles InstrumentConnect .
InstrumentConnect Moniteur (nuage) :
- Surveille l’équipement grâce à des capteurs avancés d’équipement embarqué
- Recevoir des alarmes et des notifications, configurer des alarmes personnalisées
- Consultez l’état en direct de l’appareil 24/7 via l’application mobile et infonuagique
- Tranquillité d’esprit avec des protocoles de sécurité de pointe dans l’industrie
- 25 Go de stockage de données inclus pour les documents
- Stockage illimité pour la télémétrie des appareils
- Notifications via une application mobile, un courriel et une application de bureau
InstrumentConnect Intégrer pour OPC UA (OPC-UA vers le cloud ou le Prem) :
- Utilisez le système Connect Edge pour collecter et transmettre des données à votre système sur site ou au nuage en utilisant la plateforme unifiée Open Platform Communications. La passerelle Connect Edge peut être activée comme OPC serveur pour 10 appareils ou plus.
Réseau
Vous pouvez connecter 10 adaptateurs d’appareils ou de capteurs à chaque passerelle Connect Edge. Les passerelles peuvent héberger plus de 10 appareils dans de nombreux cas, mais cela est déterminé en examinant l’utilisation du processeur de la passerelle après l’installation. Décider quelle topologie est applicable à votre environnement de travail ou de laboratoire déterminera le nombre de passerelles dont vous aurez besoin.
Le système Connect Edge possède 3 topologies principales
- Les adaptateurs Wi-Fi directs sont configurés pour transmettre les données directement à votre passerelle Connect Edge (10 par passerelle). Vos adaptateurs doivent être à proximité (50-150 pieds) de la passerelle.
- Les adaptateurs réseau simple/double sont configurés pour se connecter à votre réseau local via Ethernet ou Wi-Fi (lorsque cela est permis) et transmettre les données à la passerelle Connect Edge, également sur le même réseau. Cette topologie est idéale si les appareils à surveiller ne sont pas proches les uns des autres ou d’une passerelle.
Construire votre système
- Déterminez le type (Ethernet seulement/WiFi et Ethernet) et la quantité de passerelles nécessaires en fonction de la topologie du réseau. Le Guide de planification de configuration peut être utilisé à titre de référence, si nécessaire.
- Sélectionnez un adaptateur compatible pour votre équipement de laboratoire
- Achetez un abonnement/licence pour chaque appareil
- Déterminez si l’auto-installation est souhaitée ou une installation professionnelle (lorsque disponible)
Le matériel et le logiciel système sont disponibles à l’achat en forfaits ou à la carte. Un rabais de passerelle intégré est inclus dans tous les forfaits. Économies supplémentaires avec des forfaits de 3 et 5 ans.
Installation
Installation (auto)client
Les services d’installation sont vendus séparément, si désiré (États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, renseignez-vous auprès d’un spécialiste pour d’autres disponibilités régionales).
Disponibilité matérielle
Portes d’entrée
Les passerelles Connect Edge sont disponibles dans les pays et configurations suivants. Pour la liste la plus à jour, veuillez demander à votre spécialiste.
Wi-Fi Les passerelles Connect Edge sont approuvées pour les pays suivants : États-Unis, Can, Royaume-Uni, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Équateur, Uruguay, Bolivie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Porto Rico, Thaïlande, Japon
Les passerelles Connect Edge Ethernet uniquement sont approuvées pour ces pays : Brésil, Honduras, Paraguay, Chili, Argentine, Afrique du Sud, Bahreïn, Oman, Qatar, Inde, Corée du Sud, Singapour, Vietnam
Adaptateurs
L’utilisation approuvée de l’adaptateur Connect Edge varie selon le pays. Veuillez vérifier la liste pour vous assurer que les adaptateurs sont approuvés pour l’utilisation dans le pays souhaité.
Wi-Fi L’adaptateur de capteur/dispositif avec alimentation est approuvé pour : États-Unis, Canadan, Europe, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Porto Rico
L’adaptateur capteur/dispositif Ethernet uniquement avec alimentation est approuvé pour : Équateur, Uruguay, Bolivie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brésil, Honduras, Paraguay, Chili, Afrique du Sud, Bahreïn, Oman, Qatar, Hong Kong
Les kits d’adaptateurs excluent l’alimentation pour les pays ci-dessous et peuvent être achetés localement.
Wi-Fi Adaptateur de capteur/dispositif sans alimentation approuvé pour : Inde, Japon
Adaptateur de capteur/dispositif Ethernet uniquement sans alimentation est approuvé pour : Thaïlande, Japon, Corée du Sud, Singapour, Argentine, Vietnam
Spécifications locales d’achat :
Spécifications de l’alimentation de l’adaptateur : Nominal : alimentation 5 VDC, consommation maximale de 500 mA (2,5 W), demande <maximale 2,5 W
Spécifications de l’alimentation de l’adaptateur capteur : Nominal : Alimentation 5 VCC, consommation maximale 2A (10W), demande <de puissance maximale 15W
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Câble |
| Comprend | Capteur d’humidité et de température Câble rond 24V (3,7 m) - Pièce de rechange |
| Indice IP | Aucun |
| Quantité | 1 |
| Garantie | Garantie d’un an |
| À utiliser avec (équipement) | Connectez le capteur de température/humidité de bord |