missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide ursolique 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7137862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
U0065100MG 100 mg
U00651G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. U0065100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur U0065100MG

Identifiants chimiques

CAS 77-52-1
Formule moléculaire C30H48O3
Poids moléculaire (g/mol) 456.71
Numéro MDL MFCD00009621
Clé InChI WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonyme 3beta-Hydroxy-12-ursen-28-oic Acid
PubChem CID 129316832
Nom de l’IUPAC (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptaméthyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicène-4a-acide carboxylique
SOURIRES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ursolic Acid
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de formule 456.71
Pourcentage de pureté ≥90.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline