missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Pied de pipette linéaire universel
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 07202455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Transparent
Positions:
4
6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Positions
07202455 Transparent 6
07202453 Orange 4
07202454 Transparent 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 07202455 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6068
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rangement pratique pour pipettes.

Corning™ Le support linéaire universel (6068) contient 6 pipettes à canal unique ou 3 pipettes multi-canaux.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Pipettes à canal unique (6) ou Pipettes multicanal (3)
Positions 6
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Quantité Caisse de 1
Longueur (métrique) 42.6 cm
Type de produit Pied de pipette
Hauteur (métrique) 23.8 cm
Largeur (métrique) 11 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats