missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Universal Indicator, pH 2 - 10, Ricca Chemical
Spécifications
| Chemical Name or Material | Universal Indicator |
|---|---|
| Name Note | pH 2 - 10 |
| CAS Min % | 98.0, 0.12, 0.1, 0.07, 0.05, 0.02 |
| CAS Max % | 100.0, 0.13, 0.1, 0.08, 0.05, 0.03 |
| CAS | 62625-21-2 , 34722-90-2 , 60-11-7 , 493-52-7 , 77-09-8 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
R887000020F
|
N/A | 20 L | Cubitainer |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Spécifications
| Universal Indicator | |
| 98.0, 0.12, 0.1, 0.07, 0.05, 0.02 | |
| 62625-21-2 , 34722-90-2 , 60-11-7 , 493-52-7 , 77-09-8 |
| pH 2 - 10 | |
| 100.0, 0.13, 0.1, 0.08, 0.05, 0.03 |