missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Unistore™ Fiole Erlenmeyer stérile ventilée, PETG

Numéro de catalogue. S02062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S02062 1000 mL
S02061 125 mL
S02059 250 mL
S02058 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. S02062 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur UNERFLSPETG1000

Flasque idéale pour mélanger, contenir et stocker les solutions.

Ces flasques Erlenmeyer stériles en PETG (polyéthylène térephtalate glycol) sont utilisées pour mélanger, contenir et stocker des solutions. Les flasques PETG sont très claires et ont des marques de graduation faciles à lire. Ils sont incassables et constituent une alternative idéale au verre. La plage de température est de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F). Celles-ci sont livrées avec un bouchon ventilé : Membrane PTFE hydrophobe de 0,20 μm pour un échange gazeux continu. Le matériau du condensateur est du HDPE. Des bouchons scellés sont également disponibles.

  • La plage de température est de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
  • Sans DNase/RNase et non pyrogène
  • Stérilisées par irradiation gamma
  • Testé contre les fuites
  • Produit dans un environnement de salle blanche 100K

Spécifications

Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau PETG
Type de produit Flasque d’Erlenmeyer
Autoclavable Autoclavables
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Type de col Fileté
Stérilité Stérile
Forme du fond Fond plat