missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIG™ Rouleau de tapis de sol à dos Grippy™ adhésif ultra-duty

Numéro de catalogue. 18366542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris fumée
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
18366542 Gris fumée
18366541 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18366542 Fournisseur PIG™ Code fournisseur GRP48200GY

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un rouleau de tapis de sol ultra-duty à dos adhésif de quatre pieds crée une surface de marche sécuritaire dans les entrées et les allées.

  • Offre une surface de traction élevée
  • Le tapis de sol à dos adhésif reste exactement là où tu l’as posé, sans bouger, se froisser ou onduler
  • Elle sèche rapidement, et la couche barrière antiliquide empêche l’humidité de pénétrer jusqu’au plancher
  • Ça absorbe l’eau, l’huile et la graisse et retient la saleté et le sel pour éviter qu’ils ne soient traînés
  • Reste en place jusqu’à 3 à 6 mois, selon les conditions et les habitudes de circulation
  • Facile à nettoyer
  • Testé et certifié par le National Floor Safety Institute
  • Pour un usage intérieur sur béton, vinyle, linoléum, céramique, carrelage de carrière et plancher stratifié
  • 1 - 4 rouleaux de 100 pieds

Spécifications

Couleur Gris fumée
Matériau Plastique
Catégorie Tapis de sol adhésif
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 4 ft.
Largeur (métrique) 122 cm