Learn More
Invitrogen™ Ulex europaeus (ajonc) Agglutinine I (UEA I), fluorescéine (FITC)
Description
L’UEA I interagit spécifiquement avec l’antigène du groupe sanguin H de type 2, qui s’exprime chez les personnes de type O et, dans une moindre mesure, chez celles de type A ou B. L’UEA I a été utilisé pour différencier les angiosarcomes des tumeurs épithéliales. Cependant, des antigènes de groupe sanguin se retrouvent dans une variété de tissus, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats grâce à l’utilisation d’anticorps monoclonaux spécifiques. L’UEA I est aussi un marqueur pour les cellules gastrine incomplètement différenciées.
• Un FITC-conjugué très brillant détecté avec l’ensemble traditionnel de filtres FITC/GFP, Ex/Em : 495/515 nm
• Applications : immunofluorescence, glycobiologie
• Spécificité du sucre : Fucose, arabinose
• sucre inhibiteur/éluant : 50 –100 mM spécificité du groupe sanguin L-fucose
• : O (H)
• Poids moléculaire de la lectine non conjuguée : 63 KDa
• Concentration de travail par immunofluorescence : 5 –doses de 20 μg/mL
D’I-FITC UEA sont fournies à une concentration de 2 mg/mL dans 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08% d’azide de sodium, 0,1 mM Ca2+.
Spécifications
Spécifications
| Conjugué | Fluoréscéine |
| Quantité | 2 mg |
| Sources | Gorse, furze |
| Contenu et stockage | Lorsqu’il est entreposé à 2 °C à 8 °C dans l’obscurité, le produit reste stable pendant 6 mois après la réception. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Forme | Solution |
| Famille de protéines | Lectines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.