missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’ubiquitine E1, PYR-41

Numéro de catalogue. AAJ65388MC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ65388MC 100 mg
AAJ65388MB 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ65388MC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65388MC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 418805-02-4 | C17H13N 3O7·3H2O, C17H13N3O7 | 371,31 g/mol

PYR 41 est un inhibiteur irréversible et perméable aux cellules de l’UBE1.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine (E1) avec peu ou pas d’activité contre l’activité enzymatique E3, E2 ou caspase

Identifiants chimiques

CAS 418805-02-4
Formule moléculaire C17H13N 3O7·3H2O
Synonyme inhibiteur de l’enzyme activant l’ubiquitine E1; PYR-41

Spécifications

Quantité 100 mg
Aperçu général Violet foncé
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
À utiliser avec (application) PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine (E1) avec peu ou pas d’activité contre l’activité enzymatique E3, E2 ou caspase.
Poids de formule 425,40g/mol
Sensibilité Photosensible
Solubilité Soluble dans du DMSO à 5 mg/ml avec réchauffement
Type de produit Réactif de transduction du signal
Forme Solide

RUO – Usage réservé à la recherche