missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tween 60 (=Polyoxyéthylène Sorbitan Monostéarate) [pour la recherche biochimique], TCI America™

Numéro de catalogue. T25325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T25325G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T25325G Fournisseur TCI America Code fournisseur T25325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9005-67-8
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD01780110
Clé InChI DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate
Nom de l’IUPAC 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyétoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyétoxy)éthoxy}dodécanoate d’éthyle
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique Tween 60 (=Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate) [for Biochemical Research]
Couleur Jaune
Forme physique Cristal à 20 °C
Quantité 5 g
EINECSNumber (8)-0055
RTECSNumber WG2934000
TSCA Oui