Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampon de lavage, 0,5% dans PBS (10X)
Description
Le tampon de lavage Tween 20, 0,5% dans PBS (10X), est utilisé comme solution de lavage pour les membranes western blot et les puits de plaques microtitrées dans ELISA les essais. Il agit comme un stabilisateur de pH dans une formulation optimale, des sels et des détergents conçus pour éliminer efficacement l’excès de matière des membranes. Il est utilisé comme détergents de laboratoire ainsi que dans des expériences biomédicales.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Chemical Name or Material | Buffer |
| Concentration | 0.5% in PBS (10X) |
| Physical Form | Liquide |
| Quantity | 500 mL |
RUO – Usage réservé à la recherche