missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme de turbidité, 100 NTU, formazine, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R8807000500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R8807000500 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R8807000500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R8807000500C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100-97-0 , 7732-18-5 , 10034-93-2
Formule moléculaire C6H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SOURIRES C1N2CN3CN1CN(C2)C3

Spécifications

Nom ou substance chimique Turbidity Standard
Nom Remarque 100 NTU (unités de turbidité néphélométrique)
Emballage Bouteille en verre ambrée
CAS % minimum 97.0, 0.94, 0.09
CAS % maximal 100.0, 0.98, 0.1
Forme physique Suspension
Couleur Blanc
Point de fusion 0,0 °C
Point d’ébullition 100 °C
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Norme analytique
Quantité 500 mL
Niveau Laboratoire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats