missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme de turbidité, 0 NTU (< 0,1 unité de turbidité néphélométrique), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R8804000500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R8804000500 500 mL
R88040001C 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R8804000500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R8804000500C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Turbidity Standard
Nom Remarque 0,1 NTU
Emballage Bouteille en verre ambrée
CAS 26628-22-8, 7732-18-5
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai Turbidité : < 0,1 NTU
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Solubilité Infiniment soluble dans l’eau
Solvant ou matrice Eau
Quantité 500 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats