Learn More
Carbure de tungstène, 99% (base métallique)
Description
Les outils de coupe en carbure de tungstène fritté sont très résistants à l’abrasion. Le carbure de tungstène est souvent utilisé dans les munitions perforantes. Le carbure de tungstène est aussi un réflecteur de neutrons efficace. Les carbures durs, en particulier le carbure de tungstène, sont utilisés par les athlètes pour l’équilibre. Le carbure de tungstène est aussi utilisé pour fabriquer des instruments chirurgicaux
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tungsten Carbide |
| Point de fusion | 2870 °C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99%, base métallique |
| Densité | 15.63 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique. |
| Poids de formule | 195.86 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H331 |
| Hazard Statement | Take precautionary measures against static discharges. |
| Precautionary Statement | P261-P271-P304+P340-P311-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 4.1 |
| EINECSNumber | 235-123-0 |
| RTECSNumber | YO7250000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche