missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de tulobuterol, 98%
Description
Agoniste du récepteur bêta-2-adrénergique
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 g |
| Aperçu général | Blanc |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| À utiliser avec (application) | Agoniste du récepteur bêta-2-adrénergique |
| Essai | 98% |
| Poids de formule | 264.19 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Point de fusion | 159 °C à 163 °C |
| Solubilité | Soluble dans le méthanol ou l’eau |
| Type de produit | Réactif de transduction du signal |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Keep cold |
RUO – Usage réservé à la recherche