missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSX Réfrigérateurs de laboratoire haute performance de la série

Numéro de catalogue. 361046525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
827 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
361046525 827 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361046525 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX3005VACA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ TSX Les réfrigérateurs de laboratoire haute performance de la série offrent un choix durable pour la réfrigération clinique et de laboratoire.

Thermo Scientific™ TSX Les réfrigérateurs de laboratoire haute performance en série sont conçus avec des caractéristiques qui soutiennent la protection des échantillons et les objectifs de durabilité pour le stockage de milieux, réactifs, chimiothérapies, produits pharmaceutiques et autres entrepôts médicaux et de laboratoire nécessitant de 3° à 7 °C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une uniformité de température qui s’adapte continuellement aux habitudes de l’utilisateur, offrant des économies d’énergie significatives sans compromettre la protection.

  • Conçu pour stocker en toute sécurité des produits médicaux et de laboratoire, y compris les vaccins, produits pharmaceutiques, milieux et réactifs nécessitant une plage de température de 2 °C à 8 °C
  • Whisper Quiet avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction
  • La technologie unique d’entraînement en V est conçue pour détecter les modes d’utilisation tels que l’ouverture des portes lorsqu’une vitesse de compresseur est nécessaire et les périodes de stabilité où le compresseur fonctionne à une vitesse plus basse, économisant ainsi de l’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40% moins de consommation d’énergie que les modèles réfrigérants conventionnels
  • Les réfrigérants naturels R290 et la mousse soufflée à l’eau rendent la TSX série conforme aux États-Unis. La nouvelle politique d'alternatives significative de l'Agence de protection de l'environnement (SNAP)
  • Fabriqué dans une installation primée destinée à zéro déchet
  • Plage de température de fonctionnement de 2° à 8 °C, réglage d’usine à 5 °C
  • Choix entre modèles de portes en verre ou en massif
  • Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement
  • Contrôle par microprocesseur facile à utiliser avec lumière intérieure, sécurité de réglage et alarmes
  • Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Les serrures de porte standard offrent confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs de partitions optionnels disponibles
  • La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails

Spécifications

Aperçu général TSX Réfrigérateur à vaccins haute performance de la série, porte vitrée
Catégorie Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 29,2 pi³
Capacité (métrique) 827 L
Plage de températures 2 °C à 8 °C
Réfrigérant R290
Style de porte Verre
Nb de tiroirs 6
Tablettes 4
Certifications/Conformité cUL, ENERGYSTAR, UL
Affichage Microprocesseur
Gamme de produit TSX Séries
Dégivrage Automatique
Enregistreur graphique Facultatif
Compatibilité avec Smart View Smart-Vue Compatible
Dimensions (P x L x H) intérieures 28,5 x 30,0 x 58,0 po. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieure 37,3 x 34,0 x 78,5 po. (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
Ampérage 15 A
Type de bouchon Verrou NEMA L5-15 P à rotation
Exigences électriques 115 V 60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 458 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 208 kg
Poids (impériale) 390 lb.
Poids (métrique) 177 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats