missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de trypchine, soja

Numéro de catalogue. AAJ60982MC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ60982MC 100 mg
AAJ6098203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ60982MC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60982MC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine | CAS : 9035-81-8

L’inhibiteur de trypsine du soja a été testé pour des applications en culture cellulaire. Elle a été utilisée dans une étude pour évaluer l’application potentielle en culture cellulaire animale d’une protéase alcaline à partir d’un isolat de mangrove non toxigène de Vibri sp. V26. Elle a également été utilisée dans une étude pour améliorer la détection de champignons dans la mucine éosinophilique. C’est un inhibiteur du facteur trypsine Xa, de la plasmine et de l’élastase des neutrophiles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Dissoudre dans 1X PBS de 1 à 10 mg/ml pour la solution d’origine

Identifiants chimiques

CAS 9035-81-8

Spécifications

Quantité 100 mg
Aperçu général Du blanc cassé au brun pâle
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine
Type de produit Réactif de transduction du signal
Forme Poudre

RUO – Usage réservé à la recherche