missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibiteur de la trypchine, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trypsin Inhibitor |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 21500 |
| Poids de formule | 28 500 ± 3 5003,4,5 |
| Forme physique | Poudre |